About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Klucz InChI
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-metylobenzyloamina (o-metylobenzyloamina) została użyta do przygotowania boc-2-alkiloanilin: N- (tert-butoksykarbonylo)-1-metylobenzyloaminy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)