Merck
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
Synonim(y):
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.10
Beilstein:
104209
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
91-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)