Kluczowe dokumenty
122696
DL-1,2-Isopropylideneglycerol
≥97.0%
Synonim(y):
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (±)-2,2-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, 1,2-Isopropylidene-rac-glycerol, Solketal
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)OCC(CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
122696-3KG | 4061837013911 |
122696-500G | 4061838721648 |
122696-5G | |
122696-100G | 4061838721631 |