Kluczowe dokumenty
C102504
Cyclohexene oxide
98%
Synonim(y):
1,2-Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
703 °F
granice wybuchowości
12.36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC2OC2C1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Polymeric carbon nitride with internal np homojunctions for efficient photocatalytic CO2 reduction coupled with cyclohexene oxidation: This study focuses on the use of cyclohexene oxide in the context of photocatalytic CO2 reduction, highlighting the application of polymeric carbon nitride as a catalyst. The process shows how cyclohexene oxide can be efficiently converted in a coupled reaction that also addresses environmental concerns through CO2 reduction (W Zhen et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?