Kluczowe dokumenty
383074
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
ciąg SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Klucz InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Conversion of thioamides and thioureas to their oxo derivatives.
- Transformation of aromatic aldehydes to carboxylic acids under microwave and solvent free conditions.
- Synthesize coumarins by Pechmann condensation under solvent free conditions.
- As a precursor in the synthesis of pure and lanthanum-modified bismuth ferrite (BFO) ceramics.
- As a nitrating agent in the synthesis of methyl nitramino-2,4,6-trinitrobenzenes under microwave irradiation.
- As a catalyst in the preparation of 4-amino-5-pyrimidine carbonitrile and pyrimidinone derivatives.
- Synthesis of glycosides by Fischer glycosylation of unprotected sugars.
- Synthesis of bismuth oxide (Bi2O3) nanoparticles.
- Oxidation of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines.
- Selective oxidation of sufides to sulfoxides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?