Merck
467839
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Bismuth trinitrate pentahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Bi(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.07
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
ciąg SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Klucz InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
An excellent oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. Convenient reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Dong Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 13(5), 1597-1605 (2017-03-13)
Bi
Yukti Arora et al.
Scientific reports, 8(1), 12752-12752 (2018-08-26)
Storage of solar radiation is currently accomplished by coupling two separate devices, one that captures and converts the energy into an electrical impulse (a photovoltaic cell) and another that stores this electrical output (a battery or a supercapacitor electrochemical cell).
Mashraqui, S.H. Karnik, M.A.
Synthesis, 713-713 (1998)
Mashraqui, S.H. et al.
Synthetic Communications, 28, 939-939 (1998)
Na Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(36), 13742-13750 (2014-08-12)
The xFe2O3/yBiOCl composites (xFe/yBi, x/y = 0/100, 5/100, 10/100, 20/100, 30/100 and 40/100 molar ratios) are prepared for the first time through an in situ hydrolysis method under hydrothermal conditions. The samples are characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
Global Trade Item Number
SKUGTIN
467839-250G4061832358291
467839-50G4061832358307