Linia komórkowa MRC-5 pd25
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5081101, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 05081101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05081101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n=46, diploid
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie płuca płodowe
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z prawidłowej tkanki płucnej 14-tygodniowego płodu płci męskiej. Komórki przechodzą 60-70 podwojeń populacji przed starzeniem się. Wrażliwość tej linii na ludzkie wirusy jest podobna do WI-38.
Zastosowanie
Wyhodowane z prawidłowej tkanki płucnej 14-tygodniowego płodu płci męskiej. Komórki przechodzą 60-70 podwojeń populacji przed starzeniem się. Wrażliwość tej linii na ludzkie wirusy jest podobna do WI-38.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)