MRC-5 SV1 TG1
85042501, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
MRC-5 SV1 TG1, 85042501
pochodzenie biologiczne
human lung (fetal)
opakowanie
tube of 5 μg 85042501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042501-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. = 60-80 hyperdiploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie płuco płodowe, transformowane SV40
Opis linii komórkowej
Klonalna pochodna stałej linii MRC-5 transformowanej SV40. Selekcji dokonano przy użyciu indukcji rentgenowskiej w obecności 2 μg/ml tioguaniny. Komórki są wrażliwe na HAT.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:10, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)