Kluczowe dokumenty
Hs 27
94041901, human prostate, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Hs 27, 94041901
pochodzenie biologiczne
human prostate
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
46XY
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki napletek, fibroblast
Opis linii komórkowej
Hs27 jest jedną z serii linii ludzkich fibroblastów napletka opracowanych w NBL w Kalifornii. Materiał został uzyskany od normalnego noworodka, a komórki posiadają fenotyp G6PD typu A. Badania długowieczności przeprowadzone w NBL wykazały, że komórki mogą być rozmnażane przez 42 pasaże. W analizowanych komórkach nie stwierdzono spójnych aberracji. Pochodzenie etniczne: Czarny.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)