10112301
P4E6 cell line
human prostate, Epithelial
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
P4E6 cell line,
pochodzenie biologiczne
human prostate
Poziom jakości
tryb wzrostu
Not specified
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Stains positive for pancytokeratin, cytokeratin 8, vimentin (weak) and chromogranin A. Prostate markers expressed include prostate specific antigen (PSA) prostate specific membrane antigen (PSMA), negative for expression of androgen receptor (AR).
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Profil DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 7,8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)