Kluczowe dokumenty
PNT1A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95012614, human prostate, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human prostate
opakowanie
tube of 5 μg 95012614-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95012614-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Dihydrotestosterone receptor
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka normalna prostata po okresie dojrzewania, unieśmiertelniona za pomocą SV40
Opis linii komórkowej
Powstały w wyniku unieśmiertelnienia normalnych dorosłych komórek nabłonka gruczołu krokowego poprzez transfekcję plazmidem zawierającym genom SV40 z wadliwym źródłem replikacji. Pierwotną hodowlę uzyskano z prostaty 35-letniego mężczyzny po śmierci. Komórki zawierają genom SV40 i wykazują ekspresję dużego białka T. Prezentują fenotyp zróżnicowanych komórek luminalnych prostaty z ekspresją cytokeratyny 8 i 18 (markery nabłonka gruczołowego luminalnego) i wimentyny. Cytokeratyna 14, marker komórek podstawnych nabłonka, nie ulega ekspresji. Komórki PNT1A są nienowotworowe u nagich myszy.
Zastosowanie
Badanie proliferacji, aktywacji onkogenów i różnicowania dorosłych komórek gruczołu krokowego oraz początkowych etapów prowadzących do transformacji.
PNT1A został wykorzystany do określenia zmienności poziomów metabolitów ludzkiego raka prostaty DU145 i komórek PNT1A po leczeniu selenometioniną (SeM) i Se-metyloselenocysteiną (SeMSC). Został on również wykorzystany do badania wpływu angiotensyny II (Ang II) i relaksiny 2 (RLN2) na żywotność, proliferację, adhezję, migrację i inwazję komórek PNT1A.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 6-10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)