Kluczowe dokumenty
h1RPE7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human eye
opakowanie
tube of 5 μg 09061602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09061602-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Polygonal
produkty
Cytokeratins 5 and 8, junctional protein zonula occludens (ZO-1)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Unieśmiertelniona linia komórek nabłonka barwnikowego siatkówki
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa h1RPE7 została wyprowadzona z pierwotnych ludzkich komórek nabłonka barwnikowego siatkówki uzyskanych od 50-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Hodowlę pierwotną transfekowano konstruktem kodującym antygen SV40 large T, który został usunięty w celu usunięcia antygenu small t wraz z genem oporności na puromycynę.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9,13
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
Hams F10 + 20% inaktywowany termicznie FCS + 2 mM Glutamina + antybiotyk selekcyjny 1μg/ml puromycyna.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Podwojenie populacji około 24 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)