HAGP1MAG-12K
MILLIPLEX® Human Angiogenesis/Growth Factor Magnetic Bead Panel - Cancer Multiplex Assay
Angiogenesie Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple angiogenic biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
luminex test multipleksowy ludzkiego czynnika wzrostu angiogenezy nowotworowej, panel testów immunologicznych ludzkiego onkologicznego czynnika wzrostu, zestaw multipleksowy ludzkiego czynnika wzrostu nowotworów millipore
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 42-131%
standard curve range: 1.4-1,000 pg/mL
(HB-EGF, IL-8, PLGF)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Angiopoietin-2, FGF-1, FGF-2, G-CSF, VEGF-A)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(BMP-9, EGF, Endothelin-1)
standard curve range: 27.4-20,000 pg/mL
(Endoglin, Follistatin, HGF)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(VEGF-C, VEGF-D)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Human Angiogenesis / Growth Factor Panel 1 is to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following 17 human angiogenesis and growth factor biomarkers in human plasma, serum samples and tissue/cell lysate and culture supernatant samples: Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic FGF), Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, Leptin, PLGF, VEGF-A, VEGF-C and VEGF-D. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Circulating Cancer
Specyficzność
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Zastosowanie
- Analytes: Angiopoietin-2, BMP-9, EGF, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic FGF), Follistatin, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, Leptin, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D
- Recommended Sample Type: Human serum, plasma, tissue/cell lysate or culture supernatants
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of a 1:3 dilution of plasma or serum; 25 μL cell culture supernatant per well, diluted with appropriate control medium as needed
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C
- Research Category: Cancer
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery za pomocą technologii Luminex®.
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery dzięki technologii Luminex®.
Detection of cancer biomarkers through multiplex cancer assays can accelerate studies of normal homeostasis and tumorigenic processes. See how MILLIPLEX® multiplex cancer assays are advancing various cancer research areas including lung cancer, breast cancer, and immuno-oncology research.
Wykrywanie biomarkerów nowotworowych za pomocą multipleksowych testów nowotworowych może przyspieszyć badania normalnej homeostazy i procesów nowotworowych. Zobacz, jak multipleksowe testy nowotworowe MILLIPLEX® rozwijają różne obszary badań nad rakiem, w tym raka płuc, raka piersi i badania immunoonkologiczne.