HMMP1MAG-55K
11468 Ludzki panel kulek magnetycznych MMP 1 - multipleksowy test immunologiczny
Matrix Metalloproteinase Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enable the simultaneous analysis of multiple MMPs biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 Ludzki test immunologiczny MMP, Panel ludzkich MMP Millipore, Zestaw multipleksowy ludzkiej metaloproteinazy macierzy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 146-150,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 58-60,000 pg/mL
(MMP-13)
standard curve range: 98-100,000 pg/mL
(MMP-12)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
11468 Human MMP Bead Panel 1 to 3-plexowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy/osocza: MMP-3, MMP-12 i MMP-13.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi w celu zapewnienia idealnej szybkości i czułości do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Zastosowanie
- Anality: MMP-3, MMP-12, MMP-13
- Zalecany typ próbki: Surowica i osocze; ten panel został również zweryfikowany analitycznie w próbkach moczu, tkanek/komórek i supernatantu hodowli.
- Zalecane rozcieńczenie próbki: Czyste
- Czas testu: Jeden dzień
- Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery za pomocą technologii Luminex®.
Uprość odkrywanie biomarkerów białkowych dzięki multipleksowemu panelowi przesiewowemu MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex. Bez wysiłku badaj cytokiny i inne markery dzięki technologii Luminex®.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.