CCYTOMAG-90K
MILLIPLEX® Canine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia stanów zapalnych u psów, luminex panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych dla psów, luminex test multipleksowy cytokinowo-chemokinowego czynnika wzrostu dla psów, panel testów immunologicznych na interleukinę u psów
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
canine
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-109%
sensitivity: 13.6 pg/mL
(IFN-γ)
sensitivity: 21.0 pg/mL
(MCP-1)
sensitivity: 21.7 pg/mL
(IL-8)
sensitivity: 3.2 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 3.7 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 5.3 pg/mL
(KC-like)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 7.5 pg/mL
(IL-7)
sensitivity: 8.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 9.0 pg/mL
(IL-15)
sensitivity: 9.2 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(All analytes)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Canine Cytokine Panel is 13-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in canine serum, plasma, tissue/cell lysate and culture supernatant samples: GM-CSF, IFNγ, KC-like, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, MCP-1, and TNF-α. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Zastosowanie
- Analytes: GM-CSF, IFNγ, IP-10, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, KC-like, MCP-1, and TNF-α.
- Recommended Sample Type: Canine serum, plasma, cell culture supernatant and tissue/cell lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 μL of a 1:3 dilution of plasma or serum, or 25 μL cell culture supernatant
- Assay Run Time: Overnight at 4°C or 2 hours at room temperature (20-25° C)
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Opakowanie
Powiązanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.