HKI1MAG-99K
MILLIPLEX® Human Kidney Injury Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Calbindin, Collagen IV, Fatty Acid Binding Protein 1 (FABP1), GSTα, IP-10, Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1), Renin, TFF-3, TIMP-1.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 73-117%
sensitivity: 0.010-6.473 ng/mL
(MinDC = 2SD)
standard curve range: 0.005-5 ng/mL
(IP-10)
standard curve range: 0.02-25 ng/mL
(Renin)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(GSTα)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(KIM-1)
standard curve range: 0.10-100 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.20-200 ng/mL
(Calbindin)
standard curve range: 0.34-350 ng/mL
(Collagen IV)
standard curve range: 0.49-500 ng/mL
(TFF-3)
standard curve range: 5.86-6,000 ng/mL
(FABP1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® portfolio provides valuable research assays to investigate multiple biomarkers of kidney injury in human urine samples using the Luminex® xMAP® instrument platform. The analytes available for this multiplex kit are: Calbindin, Collagen IV, Fatty Acid Binding Protein 1 (FABP1), GSTα, IP-10, Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1), Renin, TFF-3, TIMP-1.
Panel Type: Toxicity
Specyficzność
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes within a panel.
Zastosowanie
- Analytes: Calbindin, Collagen IV, FABP1, GSTα, IP-10, KIM-1, Renin, TFF-3, TIMP-1
- Recommended Sample type: Urine
- Recommended Sample dilution: 1:2 in kit Assay Buffer Customers need to determine the optimal dilution factor for their samples. Our recommendations are based on urine samples from normal subjects.
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.