MKI1MAG-94K
MILLIPLEX® Mouse Kidney Injury Magnetic Bead Panel 1 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: β-2-Microglobulin, IP-10, KIM-1, Renin, TIMP-1, VEGF (for urine samples) or IP-10, KIM-1, Renin, and TIMP-1 (for serum/plasma samples).
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 73-98%
sensitivity: 0.001-0.041 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.001-1 ng/mL
(VEGF)
standard curve range: 0.005-5 ng/mL
(IP-10)
standard curve range: 0.01-15 ng/mL
(KIM-1)
standard curve range: 0.02-25 ng/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(β-2-Microglobulin)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(Renin)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Zastosowanie
- Analytes: β-2-Microglobulin, IP-10, KIM-1, Renin TIMP-1, VEGF
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:25
- Assay Run Time: overnight
- Research Category: Toxicity
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.