RKTX2MAG-37K
MILLIPLEX® Rat Kidney Toxicity Magnetic Bead Panel 2 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Albumin, AGP, ß2M, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-123%
standard curve range: 0.00-2 ng/mL
(EGF)
standard curve range: 0.01-10 ng/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 0.01-8 ng/mL
(Cystatin C)
standard curve range: 0.48-350 ng/mL
(β2M)
standard curve range: 1.37-1,000 ng/mL
(AGP)
standard curve range: 10.97-8,000 ng/mL
(Albumin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(All other analytes)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(AGP)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Toxicity
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: Alpha-1 Acid Glycoprotein (AGP), Albumin, ß2M, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:500
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Toxicity
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.