Kluczowe dokumenty
HTMP1MAG-54K
Millipore
11468 Human TIMP Magnetic Bead Panel 1 - Immunologiczny test multipleksowy
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-101%
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(TIMP-2)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP) obejmują rodzinę czterech inhibitorów znanych jako TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 i TIMP-4. Każdy członek rodziny TIMP ma swój odrębny profil hamowania metaloproteinaz. Metaloproteinazy macierzy (MMP) to rodzina proteaz cynkowych zaangażowanych w rozkład macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, przebudowa tkanek i kości, gojenie się ran, morfogeneza tkanek, angiogeneza i przerzuty nowotworowe. Wiadomo również, że MMP biorą udział w rozszczepianiu receptorów na powierzchni komórek, uwalnianiu ligandów apoptotycznych (takich jak ligand FAS), proliferacji komórek, różnicowaniu i aktywacji chemokin. Normalna funkcja MMP musi być precyzyjnie regulowana przez ich endogenne inhibitory białkowe, TIMP. TIMP hamują MMP poprzez tworzenie niekowalencyjnych kompleksów 1:1 z MMP, blokując w ten sposób dostęp substratów do miejsca katalitycznego MMP. Z wyjątkiem hamowania aktywnych MMP, TIMP wykazują również kilka innych funkcji biochemicznych i fizjologicznych/biologicznych, takich jak aktywacja proMMP, promowanie wzrostu komórek, wiązanie macierzy, hamowanie angiogenezy i indukcja apoptozy. Zakłócenie równowagi MMP/TIMP może skutkować poważnymi chorobami, takimi jak zapalenie stawów, zaburzenia sercowo-naczyniowe, wzrost guza i przerzuty.
Zestaw 11468 Human TIMP Panel 1 Bead (TIMP-1, -2) jest przeznaczony do próbek surowicy/osocza.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Nie zaobserwowano znaczącej reaktywności krzyżowej między analitami w tym panelu.
Zastosowanie
  • Anality: TIMP-1, TIMP-2
  • Zalecany typ próbki: Surowica lub osocze
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:50
  • Czas testu: Jeden dzień lub noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Patrz protokół zestawu dla czułości poszczególnych analitów.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrike Müller et al.
Mediators of inflammation, 2015, 626530-626530 (2015-07-18)
In cystic fibrosis (CF) the upper (UAW) and lower airways (LAW) are reservoirs for pathogens like Pseudomonas aeruginosa. The consecutive hosts' release of proteolytic enzymes contributes to inflammation and progressive pulmonary destruction. Objectives were to assess dynamics of protease :
Powiązane treści
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
See how MILLIPLEX® multiplex immunoassays offer researchers the ability to simultaneously quantitate a large number of human cytokines, chemokines, and growth factors, and detect human immunoglobulins against SARS-CoV-2 antigens, to better understand the immune response to COVID-19, including cytokine storm.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.