Key Documents
CLS354234
Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix
pack of 10 mL
Synonim(y):
Basement membrane matrix, Cell culture matrix, Matrigel matrix
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354234
Opis ogólny
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Quality
Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogensTested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Protein concentrations determined by Lowry method
Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
Matrigel Matrix gel stability tested for a period of 14 days at 37°C
Biological activity determined for each lot using a neurite outgrowth assay.
Source
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Application
Cell Growth and Differentiation
Metabolism/Toxicology Studies
Invasion Assays
in vitro and in vivo Angiogenesis Assays
in vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Protokoły
Dowiedz się, w jaki sposób Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix może być wykorzystany do zwiększenia aktywności w zakresie hodowli komórek 3D.
Powiązane treści
Hodowla w 2,5D przy użyciu organoidów dwunastnicy jelita cienkiego i wiszących wkładów do hodowli komórkowych Millicell® w celu monitorowania długoterminowych skutków ubocznych i toksyczności leków.