CLS356234
Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix
LDEV-Free, pack of 5 mL
Synonim(y):
macierz zewnątrzkomórkowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
LDEV-Free
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 356234
Opis ogólny
Jakość
Kolonie myszy są rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzane są szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia szeregu patogenów, w tym LDEV, w celu zapewnienia ścisłej kontroli surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym
Przetestowane i uznane za negatywne pod kątem bakterii, bakterii, grzybów i mykoplazmy
Stężenia białek są określane metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny są mierzone za pomocą testu Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu Corning Matrigel Matrix jest testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna jest określana dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu. Zwoje korzeni grzbietowych kurcząt są umieszczane na 1,0 mm warstwie Corning Matrigel Matrix i muszą generować pozytywną odpowiedź na wzrost neurytów po 48 godzinach bez dodatku czynnika wzrostu nerwów
Źródło
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Unikać wielokrotnego zamrażania. Nie przechowywać w zamrażarce bezszronowej.
Zastosowanie
Wzrost i różnicowanie komórek
Badania metabolizmu/toksykologii
Testy inwazji
Testy angiogenezy in vitro i in vivo
Badania angiogenezy in vivo i wzmocnienie guzów u myszy poddanych immunosupresji
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Protokoły
Dowiedz się, w jaki sposób Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix może być wykorzystany do zwiększenia aktywności w zakresie hodowli komórek 3D.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS356234-1EA | 4065266912401 |