CLS356237
Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix
Phenol Red-Free, LDEV-Free, pack of 10 mL
Synonim(y):
extracellular matrix
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Phenol Red-Free, LDEV-Free
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 356237
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Quality
Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogensTested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Protein concentrations determined by Lowry method
Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
Matrigel Matrix gel stability is tested for a period of 14 days at 37°C
Biological activity is determined for each lot using a neurite outgrowth assay.
Source
EHS mouse tumor
Application
Cell Growth and Differentiation
Metabolism/Toxicology Studies
Invasion Assays
in vitro and in vivo Angiogenesis Assays
in vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Click here for Corning Matrigel Lot Selection and Reservation.
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)