MCYTOMAG-70K
MILLIPLEX® Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 Test immunologiczny na mysie cytokiny, Test immunologiczny na mysie cytokiny Millipore, Test multipleksowy na mysie cytokiny
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
- More flexible plate and plate washer options
- Improved performance with turbid serum/plasma samples
- Assay results equivalent to non- beads
- Automated washing avoids many problems associated with vacuum filtration washing
MILLIPLEX® Mouse Cytokine / Chemokine panel enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines as well as the modulation of cytokine expression. Coupled with the Luminex® xMAP® platform in a bead format, you receive the advantage of ideal speed and sensitivity, allowing quantitative multiplex detection of dozens of analytes simultaneously, which can dramatically improve productivity.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Zastosowanie
- Analytes: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF, Eotaxin/CCL11
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.