Kluczowe dokumenty
MMYOMAG-74K
Millipore
11468 Panel koralików magnetycznych Myokine dla myszy
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enable the simultaneous analysis of multiple myokine and cytokine biomarkers in mouse serum and plasma samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 3-40,000 pg/mL
(Osteocrin)
standard curve range: 0.6-9,000 pg/mL
(BDNF)
standard curve range: 128-2,000,000 pg/mL
(Osteonectin (SPARC))
standard curve range: 16-250,000 pg/mL
(Oncostatin M)
standard curve range: 22-350,000 pg/mL
(EPO)
standard curve range: 256-4,000,000 pg/mL
(Myostatin)
standard curve range: 26-400,000 pg/mL
(26Irisin)
standard curve range: 3-40,000 pg/mL
(LIF)
standard curve range: 3-40,000 pg/mL
(Osteocrin/Musclin (OSTN))
standard curve range: 48-750,000 pg/mL
(IL-15)
standard curve range: 5-75,000 pg/mL
(FGF21)
standard curve range: 9-140,000 pg/mL
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Mięśnie szkieletowe są aktywnie zaangażowane w syntezę i wydzielanie wielu białek określanych wspólnym mianem "miokin". Skurcz mięśni podczas aktywności fizycznej jest ważnym czynnikiem aktywującym uwalnianie miokin, które działają autokrynnie i/lub parakrynnie, regulując wzrost mięśni szkieletowych. Miokiny działają również jako hormony endokrynologiczne, które pośredniczą w przesłuchach między narządami. Teoria miokin dostarcza molekularnych wyjaśnień mechanistycznych dla indukowanych wysiłkiem zmian metabolicznych w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także dla głębokich zmian w układzie odpornościowym i neuronalnym. Różne genetycznie zmodyfikowane szczepy myszy i modele chorób służą obecnie jako wyjątkowe narzędzia badawcze do badania ludzkich miokin.
11468 Mouse Myokine Panel to 12-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy, osocza i hodowli tkankowej: Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), erytropoetyna (EPO)*, czynnik wzrostu fibroblastów 21 (FGF21), białko podobne do folistatyny 1 (FSTL-1), IL-6, IL-15, iryzyna, czynnik hamujący białaczkę (LIF), miostatyna (MSTN / GDF8), onkostatyna M (OSM), osteokryna / musklina (OSTN), osteonektyna (SPARC).
*Dostępne tylko dla próbek z hodowli komórkowych.
Ten zestaw wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w dwóch egzemplarzach.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie zwiększając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Metabolizm
Zastosowanie
  • Anality: Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), Erytropoetyna (EPO), Czynnik wzrostu fibroblastów 21 (FGF-21), Białko podobne do folistatyny 1 (FSTL1), IL-6, IL-15, Iryzyna, Czynnik hamujący białaczkę (LIF), Miostatyna (MSTN/GDF8), Onkostatyna M (OSM), Osteokryna (OSTN/Musklina), Osteonektyna (SPARC)
  • UWAGI: BDNF - Znaczne ilości BDNF są przechowywane w krążących płytkach krwi, a następnie uwalniane po aktywacji płytek krwi. Dlatego osocze ubogie w płytki krwi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnego pomiaru krążących poziomów BDNF. OSM - Podczas gdy OSM jest ledwo wykrywalny w surowicy/osoczu zdrowych osób, niewielki wzrost można zaobserwować w niektórych stanach chorobowych. Odnotowano również wyższe pomiary w próbkach hodowli komórkowych. Erytropoeityna (EPO) jest przeznaczona wyłącznie do próbek hodowli tkankowych i nie może być łączona z innymi analitami w tym panelu podczas pomiaru surowicy lub osocza.
  • Zalecany typ próbki: Surowica myszy, osocze lub supernatanty lub lizaty hodowli komórkowych/tkankowych.
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:2; próbki hodowli komórkowych/tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym.
  • Czas testu: Dla większej czułości zaleca się inkubację przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C. Alternatywnie, inkubować przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (20-25°C).
  • Kategoria badawcza: Metabolizm
  • Podkategoria badań: Otyłość, Zaburzenia metaboliczne, Stany zapalne
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Inne uwagi
Zakres krzywej standardowej: Patrz protokół
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sofia Garcia et al.
Aging cell, 17(2) (2018-02-11)
PGC-1α is a transcriptional co-activator known as the master regulator of mitochondrial biogenesis. Its control of metabolism has been suggested to exert critical influence in the aging process. We have aged mice overexpressing PGC-1α in skeletal muscle to determine whether
Susana Peralta et al.
Journal of cell science, 131(13) (2018-06-15)
Mutations in the mitochondrial inner membrane ATPase ATAD3A result in neurological syndromes in humans. In mice, the ubiquitous disruption of Atad3 (also known as Atad3a) was embryonic lethal, but a skeletal muscle-specific conditional knockout (KO) was viable. At birth, ATAD3
Lars Karlsson et al.
Molecular neurobiology, 58(4), 1465-1481 (2020-11-18)
Physical exercise can improve age-dependent decline in cognition, which in rodent is partly mediated by restoration of an age-dependent decline in neurogenesis. Exercise-inducible myokines in the circulation present a link in muscle-brain crosstalk. The transcription factor PGC-1α regulates the release
Edward O List et al.
Endocrinology, 160(1), 68-80 (2018-11-22)
Global GH receptor-null or knockout (GHRKO) mice have been extensively studied owing to their unique phenotype (dwarf and obese but remarkably insulin sensitive and long-lived). To better understand the influence of adipose tissue (AT) on the GHRKO phenotype, we previously
Hui J Wang et al.
Nature communications, 11(1), 5099-5099 (2020-10-11)
Mutations in the skeletal muscle Ca2+ release channel, the type 1 ryanodine receptor (RYR1), cause malignant hyperthermia susceptibility (MHS) and a life-threatening sensitivity to heat, which is most severe in children. Mice with an MHS-associated mutation in Ryr1 (Y524S, YS)
Powiązane treści
Multipleksowe testy immunologiczne, takie jak MILLIPLEX® Human Myokine Panel, umożliwiają kompleksową analizę miokin, zapewniając wgląd w powiązane choroby.