MKI2MAG-94K
MILLIPLEX® Mouse Kidney Injury Magnetic Bead Panel 2 - Toxicity Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Clusterin, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL, Osteopontin (OPN) (for urine samples) or Clusterin, Cystatin C, Lipocalin-2/NGAL, Osteopontin (OPN) (for serum/plasma samples).
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 90-99%
sensitivity: 0.005-0.190 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.005-5 ng/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 0.01-10 ng/mL
(Osteopontin (OPN))
standard curve range: 0.04-40 ng/mL
(EGF)
standard curve range: 0.05-50 ng/mL
(Cystatin C)
standard curve range: 0.2-250 ng/mL
(Clusterin)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Mouse Kidney Injury Bead Panel 2 contains all the components necessary to measure the following five biomarkers in any combination using Luminex® xMAP® technology: Clusterin, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL, Osteopontin (OPN). The kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two quality controls and can measure up to 38 urine samples in duplicate.
Panel Type: Toxicity
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: Clusterin, Cystatin C, EGF, Lipocalin-2/NGAL, Osteopontin (OPN)
- Recommended Sample type: urine
- Recommended Sample dilution: 1:1,000
- Assay Run Time: overnight
- Research Category: Toxicity
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Novel kidney toxicity biomarkers expand options for acute nephrotoxicity detection. Multiplex assays measure multiple renal damage biomarkers in small sample volumes, minimizing time and costs. See how MILLIPLEX® multiplex kidney toxicity assays detected vancomycin-induced subacute nephrotoxicity in rat models.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.