mel-202
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 13012457, human eye (uveal melanoma), Epithelial
Synonim(y):
Komórki MEL202
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human eye (uveal melanoma)
opis
Human, uveal melanoma, primary
opakowanie
tube of 5 μg 13012457-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012457-1VL
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Epithelial
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Mel-202 (ESTDAB-128) został utworzony z pierwotnego czerniaka błony naczyniowej oka. Linia komórkowa mel-202 jest jedną z ponad 170 scharakteryzowanych linii komórkowych czerniaka zebranych w ramach projektu ESTDAB (European Searchable Tumour Line Database) będącego częścią piątego ramowego programu infrastrukturalnego Komisji Europejskiej (nr umowy QLRI-CT-2001-01325). ESTDAB zawiera informacje na temat genotypu i ekspresji powierzchniowej cząsteczek HLA, ekspresji antygenów nowotworowych, zdolności przetwarzania antygenów, produkcji i odpowiedzi na cytokiny i chemokiny, regulacji apoptozy i ekspresji cząsteczek adhezyjnych/akcesoriów. Takie informacje pozwalają badaczom zidentyfikować komórki posiadające określone parametry ważne dla badań odporności, immunogenetyki, ekspresji genów, przerzutów, odpowiedzi na chemioterapię i innych eksperymentów biologicznych związanych z nowotworami.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X,
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,19
Amelogenina: X,
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) i wysiać nowe hodowle w ilości 1-4 x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia ok. 25 x10 000 komórek/cm²
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)