Y79
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86093003, human eye, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human eye
opakowanie
tube of 5 μg 86093003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86093003-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46, hypertriploid
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Siatkówczak kaukaski u ludzi
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z pierwotnego guza prawego oka 2,5-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki rosną w skupiskach i wykazują aktywność odwrotnej transkryptazy.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 4-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Po zakończeniu hodowli kolbę należy postawić do góry, aż komórki zaczną rosnąć w dużych skupiskach. Po około 3 dniach kolbę można położyć.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)