WERI
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6070602, human eye, Grape like clusters of round cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human eye
opakowanie
tube of 5 μg 06070602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070602-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Grape like clusters of round cells
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Siatkówczak ludzki
Opis linii komórkowej
Ludzka linia komórek siatkówczaka pochodząca od kobiety rasy kaukaskiej. Komórki są częściowo przylegające, podczas subkultury może wystąpić pewne różnicowanie neuronalne. Nowotworotwór u królików.
pożywka hodowlana
Iscove's Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-3 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia: 2 x 1000 000 komórek/ml. Komórki są częściowo przylegające. Zeskrob komórki z powierzchni; nie używaj trypsyny.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)