HKT-1097
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster kidney
opakowanie
tube of 5 μg 98061003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98061003-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 44
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
EGF
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka chomika syryjskiego
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa HKT-1097 została utworzona z guza nerki 14-miesięcznego samca chomika syryjskiego (Mesocricetus auratus), który został wywołany ekspozycją na dietylostilbestrol. Komórki HKT-1097 wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), Erb-B2 i Erb-B3, a także wimentyny, desminy, kwaśnego białka fibrylarnego gleju (GFAP), TGF alfa, PGP 9.5 i białka S100 oraz enolazy specyficznej dla neuronów. Analiza kariotypu ujawniła modalną liczbę 44 chromosomów (41% komórek) i poliploidię w około 2% komórek. Czas podwojenia komórek wynosi około 36 godzin.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:4, tj. wysiewając 1 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Uformować wielobiegunową, luźno upakowaną monowarstwę.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)