Kluczowe dokumenty
HaP-T1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93121054, hamster pancreas, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
hamster pancreas
opakowanie
tube of 5 μg 93121054-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93121054-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 44
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolakorak chomika syryjskiego
Opis linii komórkowej
Pochodzi z gruczolakoraka trzustki chomika syryjskiego złocistego (szczep GN).
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiać 5x1,000-2x10,000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)