PSN1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human pancreas
opakowanie
tube of 5 μg 94060601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94060601-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak trzustki
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego raka trzustki PSN1 została uzyskana z tkanki gruczolakoraka trzustki. Po transplantacji do nagich myszy linia komórkowa PSN1 została utworzona z ksenoprzeszczepu. Komórki PSN1 są wyjątkowe, ponieważ amplifikacja zarówno c-myc (50-krotna), jak i aktywowanego c-Ki-ras (3-6-krotna) z mutacją punktową z GGT do CGT w kodonie 12 są obecne w takim samym stopniu jak w pierwotnym guzie i zawierają zwiększone ilości transkryptów c-myc i c-Ki-ras. W PSN1 zaobserwowano również utratę jednego z dwóch alleli p53 i mutację punktową z AAG na CAG w kodonie 132 w pozostałym allelu.
Zastosowanie
PSN1 jest przykładem komórki nowotworowej z wieloma zmianami genetycznymi, w tym dwoma onkogenami (c-Ki-ras i c-myc) oraz genem supresorowym nowotworu (p53).
PSN1 został wykorzystany do badania syntetycznej acetylohomoagmatyny in vitro. Został również wykorzystany do określenia cytotoksyczności irynotekanu i topotekanu.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:8, tj. wysiewać 1-3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)