Kluczowe dokumenty
HuP-T4
93121056, human pancreas, Epithelial
Synonim(y):
HuP-T4 Cell Line, HuP-T4 Human Cells, Human HuP-T4
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
human pancreas
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
Modal no. 77
morfologia:
Epithelial
produkty:
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
HuP-T4, 93121056
pochodzenie biologiczne
human pancreas
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 77
morfologia
Epithelial
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human pancreatic adenocarcinoma
Opis linii komórkowej
Derived from an ascites sample taken from a 60 year old Japanese male with a well differentiated pancreatic adenocarcinoma.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)