Kluczowe dokumenty
11012008
SK-GT-2 cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human esophagus
opakowanie
tube of 5 μg 11012008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11012008-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal number 58 chromosomal aberration at 11p13-15.
morfologia
Epithelial
produkty
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA).
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolakorak dna żołądka, słabo zróżnicowany
Opis linii komórkowej
SK-GT-2 powstał z pierwotnego gruczolakoraka dna żołądka u 72-letniego Latynosa leczonego wcześniej z powodu raka płaskonabłonkowego za pomocą radioterapii i radykalnego wycięcia szyi. Patologia nawrotu (1 rok) wykazała wrzodziejącego, słabo zróżnicowanego gruczolakoraka żołądka atakującego śledzionę i tłuszcz nadtwardówkowy (T4) z przerzutami do węzłów okołoopłucnowych i okołożołądkowych (N1). SK-GT-2 był nowotworotwórczy u atymicznych myszy nu/nu. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas badania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 9,12
vWA: 15,18
pożywka hodowlana
RPMI-1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) rozdzielić w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 1-3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podwojenie populacji ok. 44 godz.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jurjen J Boonstra et al.
Journal of the National Cancer Institute, 102(4), 271-274 (2010-01-16)
For decades, hundreds of different human tumor type-specific cell lines have been used in experimental cancer research as models for their respective tumors. The veracity of experimental results for a specific tumor type relies on the correct derivation of the