Kluczowe dokumenty
COLO 668
87061209, human lung (brain metastasis), Round & Refractile
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
COLO 668, from human lung(brain metastasis), 87061209
pochodzenie biologiczne
human lung (brain metastasis)
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46
morfologia
Round & Refractile
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human lung oat cell carcinoma
Opis linii komórkowej
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)