Kluczowe dokumenty
COR-L88
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031917, human lung, Not specified
Synonim(y):
Linia komórkowa COR-L88, Ludzki COR-L88, Plazmid COR-L88
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 92031917-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031917-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
High levels of L-dopa decarboxylase
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak drobnokomórkowy płuc rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z wysięku opłucnowego 55-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej.
Zastosowanie
Badania nad rakiem płuc
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki luźno przylegają do powierzchni i można je odessać lub strząsnąć.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)