Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa NCI-H322
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95111734, human lung (cervical node metastasis), Not specified
Synonim(y):
Komórki H322, Komórki NCI-322, Komórki NCI-H322T
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung (cervical node metastasis)
opis
Human Caucasian bronchioalveolar carcinoma
opakowanie
tube of 5 μg 95111734-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111734-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak oskrzelowo-pęcherzykowy rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
NCI-H322 został uzyskany w 1981 roku z pierwotnego raka oskrzelowo-pęcherzykowego płuc pobranego od 52-letniego mężczyzny przed leczeniem. Badania ultrastrukturalne tej linii komórek raka niedrobnokomórkowego wykazały obecność struktur cytoplazmatycznych charakterystycznych dla komórek Clara. Komórki NCI-H322 nie wykazują ekspresji UDP-glukuronozylotransferazy, ale wykazują ekspresję glutationo-S-transferazy i sulfotransferazy fenolowej. Wykryto ekspresję białka i RNA SP-A, głównego białka związanego z surfaktantem. Komórki wytwarzają guzy u myszy atymicznych.
Zastosowanie
NCI-H322 został wykorzystany do badania przedklinicznej skuteczności przeciwnowotworowej BAY 1129980, który jest koniugatem przeciwciała i leku anty-C4.4A (Ly6/PLAUR domain-containing protein 3 precursor-LYPD3) w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.
System testowy do oceny cytotoksyczności i genotoksyczności chemikaliów dla ludzkich płuc
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 5-10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)