COLO 679
87061210, human skin, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
COLO 679, 87061210
pochodzenie biologiczne
human skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human skin melanoma
Opis linii komórkowej
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)