Kluczowe dokumenty
8805209
BER human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, IHW Number: 9093
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
human blood
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 8805209-DNA-5UG
pkg of vial of cells 8805209-1VL
pochodzenie etniczne
German
płeć
male
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
Opis ogólny
Consanguineous: No
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
A: 201
Cw: 602
B: 1302
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 701
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1
HLA DQA1: 201
HLA DQB1: 201
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 0401
Profil serologiczny
HLA A: 2
HLA A ief: 2.2
HLA C: 6
HLA B: 13
HLA B ief: 13.2
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 7
HLA DR: 7
HLA DR53: 53
HLA DQ: 2
HLA DP: 2 4
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)