Kluczowe dokumenty
COLO 792
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93052616, human skin (brain metastasis), Epithelial
Synonim(y):
Komórki COLO792
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin (brain metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 93052616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052616-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak złośliwy
Opis linii komórkowej
Pochodzą z przerzutów do mózgu 62-letniego mężczyzny z czerniakiem. Komórki pękają podczas hodowli.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12
D5S818: 10,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)