Ri-1
96090512, human blood, Lymphoblastoid
Synonim(y):
Linia komórkowa Ri-1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ri-1, 96090512
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
92XXXX/69XXX,t(1,2)(p32,q34)t(2,8)(p11,q24)t(14,18
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak kaukaski z komórek B
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa Ri-1 została utworzona z krwi obwodowej 48-letniej pacjentki z chłoniakiem B-komórkowym. Wykazano, że ta EBV-ujemna linia komórkowa z nieprawidłowością 14q+ znajduje się na pośrednim etapie różnicowania komórek B. Ri-1 wykazuje ekspresję powierzchniowych i cytoplazmatycznych immunoglobulin (IgM kappa), HLA-DR, CD20, CD38 i FMC7. Wykryto rearanżowane geny łańcucha lekkiego ciężkiego i jeden rearanżowany gen łańcucha lekkiego kappa, a także gen łańcucha lekkiego kappa i lambda w konfiguracji linii zarodkowej.
Zastosowanie
Badanie chłoniaka- białaczki z komórek B
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Wzrost komórek jest bardzo powolny po reanimacji; obecne są duże ilości zanieczyszczeń.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)