My-La CD4+
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95051032, human lymph, Lymphoblastoid
Synonim(y):
Komórki My-La CD4
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 95051032-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95051032-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski limfocyt T CD4+, grzybica grzybiasta
Opis linii komórkowej
Dwie różne ciągłe linie komórkowe zostały utworzone z biopsji blaszki miażdżycowej 82-letniego mężczyzny z grzybicą w stadium II poprzez włączenie IL-2 i IL-4 do pożywki hodowlanej: My-La, CD4+, (określana w literaturze jako My-La, chromosom markerowy) i My-La, CD8+ (określana w literaturze jako My-La 46,XY-18+i(18q) (numer katalogowy Sigma. 95051033). My-La CD4+ są ściśle zależne od egzogennej IL-2 i IL-4 w pożywce hodowlanej, podczas gdy My-La CD8+ tylko od IL-2. Obie wykazują charakterystyczne markery chromosomowe i są podwójnie homozygotyczne dla HLA-A1.B8. My-La CD8+ wykazuje ekspresję β-13 receptora komórek T, a fenotypowo słabe barwienie zaobserwowano dla CD2, CD3, CD8, CD25, CD71 i TCR-1 α / ß. My-La CD4+ wyraża β-18 receptora komórek T oraz barwienie dla CD2, CD3, CD4, CD25, CD71, HLA-DR i TCR-1 α / ß. Nie było dowodów na zakażenie HTLV-I w liniach komórkowych, a surowica od pacjenta nie wykazała przeciwciał przeciwko HTLV-I i HTLV-II. Obie linie komórkowe wykazują niską żywotność po reanimacji z zamrożenia i długą fazę opóźnienia do momentu osiągnięcia wzrostu wykładniczego.
Zastosowanie
Badanie niezależnej od antygenu proliferacji limfocytów T od pacjenta z grzybicą.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 8,11
D5S818: 9,12
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 8,12
vWA: 17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 8,11
D5S818: 9,12
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 8,12
vWA: 17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2mM L-glutamina (G7513) + 10 U/ml IL-2 (H7041) + 10 U/ml IL-4 (H7291) + 10% Human AB Serum (H4522)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Rozdzielać tylko 1:2 jako maksymalne rozcieńczenie: zamrozić w 45% pożywce wzrostowej, 45% ludzkiej surowicy AB i 10% DMSO, niska żywotność po reanimacji. Użycie ludzkiej surowicy powoduje wysoki poziom zanieczyszczeń w kulturach. Czas podwojenia populacji 20-24 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)