Linia komórkowa MDA-MB-231
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92020424, human breast, Epithelial
Synonim(y):
Komórki MDA-MB231, Komórki MDA231-BRE, Komórki MDAMB231, MD Anderson - przerzutowe komórki raka piersi-231
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human breast
opakowanie
tube of 5 μg 92020424-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020424-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no.′s 62 and 64, near triploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
- zmiany we wzorze morfologicznym i ekspresji genów komórek hodowanych w obecności surowic pozytywnych dla autoprzeciwciał przeciwko anhydrazie węglanowej I (CA I)
- wpływ normotermicznego kondycjonowanego promieniowania mikrofalowego na hodowane komórki przy użyciu systemu napromieniania
- szybkości migracji przezśródbłonkowej komórek przy różnych poziomach naprężeń ścinających
Profil DNA
CSF1PO: 12,13
D13S317: 13
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.