Nazwa produktu
SUP-T1, 95013123
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
92XXXY, -2, -2, -9, -9, 2inv(2*)(p21q11), +2inv(2), del(2*)(Q21), 2del(4)(q31q35), 2del (5)(p13p14), 2del(6)(q23q27), inv(14)(q11q32), t(7;9)(q34,q34), +der(9)t(7;9). Undergone Tetraploidisation
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
CD4
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)