Kluczowe dokumenty
CAT-MT
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 12122001, feline mammary glands, mixed population of polygonal cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
feline mammary glands
opis
Mammary, carcinoma, feline
opakowanie
tube of 5 μg 12122001-DNA-5UG
vial of  cells 12122001-1VL
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
mixed population of polygonal cells
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
CAT-MT to linia komórek raka sutka kotów pochodząca z wysoce złośliwego gruczolakoraka cewkowego. Komórki CAT-MT są nowotworotwórcze u myszy atymicznych.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%). Posiać nowe kultury w ilości 2-4 x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)