Kluczowe dokumenty
Komórka EoL-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94042252, human blood, Lymphoblast
Synonim(y):
Komórki AML-EOL-1, Komórki EoL1, Linia komórkowa białaczki eozynofilowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94042252-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042252-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka eozynofilowa
Opis linii komórkowej
Zróżnicowane przez obróbkę N-butylową.
Zastosowanie
Linia komórkowa EoL-1 została wykorzystana do zbadania roli AGS67E, koniugatu przeciwciało-lek, który celuje w klaster różnicowania-37 (CD37) w leczeniu nowotworów złośliwych komórek B/T. Wykorzystano ją również do badania roli przeciwciała monoklonalnego przeciwko cząsteczce adhezyjnej komórek naczyniowych-1 (VCAM-1) w hamowaniu astmy w mysim modelu astmy.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 7,10
D13S317: 12,13
D16S539: 8,10
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki Eol-1 rosną bardzo wolno i mogą potrzebować do 5 dni, aby osiągnąć odpowiedni poziom do subkultury. Najlepiej jest pozostawić te komórki do wzrostu i nie mieszać ich bardziej niż to konieczne. Komórki faktycznie rosną jako duże skupiska. Zaczynają osiągać konfluencję, gdy komórki w środku każdego skupiska zaczynają wyglądać niezdrowo. Wskazówką powinna być również zmiana koloru pożywki. Komórki Eol-1 preferują lekko kwaśne warunki, więc mogą być lepiej reanimowane po zamrożeniu, jeśli zostaną uruchomione w 15% płodowej surowicy bydlęcej.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.