Kluczowe dokumenty
KARPAS 299
6072604, human lymph, Lymphoblastoid
Synonim(y):
Komórki K299, Komórki KARPAS299
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
KARPAS 299, 06072604
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 06072604-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06072604-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hypodiploid
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki nieziarniczy chłoniak wielkokomórkowy Ki-dodatni
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego chłoniaka z komórek T utworzona z krwi obwodowej 25-letniego mężczyzny z chłoniakiem nieziarniczym z komórek T w 1986 roku.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS). W przypadku wolniejszego wzrostu należy użyć 10% lub 5% FBS.
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 0,5 - 2 x 1000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia około 30 godzin. Podziel nasyconą hodowlę w stosunku 1:3 co 2-3 dni. Okrągłe lub wielokątne komórki rosnące pojedynczo lub w małych skupiskach w zawiesinie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)