Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa BeWo
86082803, human placenta, Epithelial
Synonim(y):
Komórki Be-Wo
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Linia komórkowa BeWo, 86082803
pochodzenie biologiczne
human placenta
opis
Human choriocarcinoma
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
modal number =86 range 71-178
morfologia
Epithelial
produkty
Gonadotrophin, lactogen and steroid hormones
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak kosmówki
Opis linii komórkowej
Pierwszy ludzki trofoblastyczny typ komórek endokrynnych utrzymywany w ciągłej hodowli. Został on zapoczątkowany przez złośliwego kosmówczaka ciążowego łożyska płodowego. Komórki wydzielają hormony łożyskowe, w tym gonadotropinę kosmówkową (hCG), hormony polipeptydowe, laktogen, steroidy estrogenowe i progestagenowe, estron, estradiol, estriol i progesteron. Wykazano wysoki wskaźnik syntezy hCG. Różnicowanie komórkowe tego typu komórek macierzystych następuje po dodaniu do pożywki prekursorów hormonalnych. Ze względu na wysoką aktywność glikolityczną komórki muszą być podhodowane lub zaopatrywane w świeżą pożywkę co 24-48 godzin, aby zapobiec wyczerpaniu glukozy. BeWo ma taki sam profil DNA jak JEG3 (numer katalogowy Sigma 92120308); JEG3 został utworzony przez seryjne klonowanie BeWo.
Zastosowanie
Badania hormonalne
Ludzka linia komórkowa BeWo została wykorzystana do badania wpływu Δ-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) na proliferację i transkrypcję genów w linii komórkowej trofoblastów BeWo. Został on również wykorzystany do badania transferu łożyskowego wysoko oczyszczonych polichlorowanych bifenyli niepodobnych do dioksyn w komórkach BeWo.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,11
D16S539: 13,14
D5S818: 10,11
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3, tj. wysiewać przy 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C; wymiana pożywki lub subkultura co 24-48 godzin.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)