Kluczowe dokumenty
JEG3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92120308, human placenta, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human placenta
opakowanie
tube of 5 μg 92120308-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92120308-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
modal no. 71
morfologia
Epithelial
produkty
Human chorionic gonadotrophin (hCG), somatomammotrophin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak kosmówki
Opis linii komórkowej
Jeden z 6 klonów pochodzących z komórek wszczepionych do torebki policzkowej chomika, a następnie rozmnażanych na napromieniowanych warstwach ludzkich fibroblastów. Linia komórkowa uwalnia gonadotropinę kosmówkową i somatomammotropinę oraz progesteron. Jest również zdolna do przekształcania prekursorów steroidowych do estronu i estradiolu. JEG3 ma taki sam profil DNA jak BeWo (numer katalogowy Sigma 86082803); został utworzony przez seryjne klonowanie BeWo.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny, 5%CO2; 37°C. Wakuolizacja wystąpi przy konfluencji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)