Kluczowe dokumenty
3A(tPA-30-1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human placenta
opakowanie
tube of 5 μg 96020926-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020926-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypodiploid, modal chromosome number of 42 occuring in 34% of cells. Most cells contained 41-45 chromosomes. Cells with 44 chromosomes also occurred at a high frequency (26%). Cells having a higher ploidly occurred at 20.7%, which is very high.
morfologia
Epithelial
produkty
At 40C cells synthesize human chorionic gonadotrophin (hCG) and alkaline phosphatase.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie łożysko, transformowane SV40
Opis linii komórkowej
Ustanowiony przez transformację SV40 ts30 ludzkich komórek łożyska. Komórki wykazują ekspresję fenotypu transformowanego w temperaturze dopuszczalnej (33C) i fenotypu nietransformowanego w temperaturze niedopuszczalnej (40C). Linia ma ograniczoną żywotność od 15 do 18 pasaży przed wejściem w fazę kryzysu.
GMO1
pożywka hodowlana
α-MEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-6x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 36°C. Zmieniaj pożywkę 2-3 razy w tygodniu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)