Kluczowe dokumenty
b.End5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96091930, mouse brain, Endothelial-like
Synonim(y):
Komórki śródbłonka pochodzenia mózgowego 5, bEnd3 Cells, bEnd5 Cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse brain
opakowanie
tube of 5 μg 96091930-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96091930-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Endothelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Śródbłoniak mózgu myszy Balb/c
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa b.End5 została utworzona z komórek śródbłonka mózgu myszy BALB/c. Immortalizację przeprowadzono poprzez zakażenie pierwotnych komórek retrowirusem kodującym antygen T wirusa Polyoma. Immortalizację przeprowadzono poprzez zakażenie pierwotnych komórek retrowirusem kodującym antygen T wirusa Polyoma. Komórki b.End5 wykazują dodatnią ekspresję białek specyficznych dla śródbłonka (PECAM-1, Endoglin, MECA-32, Flk-1) badanych metodą FACS. Cytokiny zapalne indukują ekspresję białek takich jak CAM-1, VCAM-1 i E-selektyna. Wstrzyknięcie myszom powoduje rozwój naczyniaków krwionośnych.
Zastosowanie
Badanie wzrostu, różnicowania i wpływu onkogenów na komórki śródbłonka.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 1mM Pirogronian sodu (NaP) + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:4, tj. wysiewać przy 4x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)